Fontos dokumentumok
480134
2-Naphthylboronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
2-Naphthaleneboronic acid
Teszt
≥95.0%
mp
269-275 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,12-13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?