754242
Tetrahydroxydiboron
95%
Szinonimák:
BBA, Bis-Boric acid, Diboronic acid
Teszt
95%
form
solid
mp
>385 °C
SMILES string
OB(O)B(O)O
InChI
1S/B2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h3-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKOWZLGOFVSKLB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Other reactions employing BBA as a reagent:
- Palladium-catalyzed boronation of vinyl cyclopropane, vinyl aziridine, and allyl acetate substrates.
- To facilitate catalytic transfer hydrogenations of simple alkenes and alkynes.
- Selective reducing agent for in situ N-oxide reduction of pyridine-N-oxides.
- As a substitute to bis(pinacolato) diboron for Miyaura borylation.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.