Merck
489611
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Szinonimák:
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
mp
61-64 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
402.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
206.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)