Merck
59498
Supelco
Hexacosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Szinonimák:
Cerotinic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C4C22H52O2
Molekulatömeg:
400.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.13
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
a címkézés mértéke
≥99%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)/i23+1,24+1,25+1,26+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMHIUKTWLZUKEX-LITAJCOLSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)