Fontos dokumentumok
604852
L-Aspartic acid-13C4
98 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
(S)-(+)-Aminosuccinic acid-13C4, (S)-Aminobutanedioic acid-13C4, 13C Labeled L-aspartic acid
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
N[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKLJMWTZIZZHCS-UVYXLFMMSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)