Merck
605735
Sigma-Aldrich
Linoleic acid-13C18
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
9-cis,12-cis-Linoleic acid-13C18, cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid-13C18, 13C Labeled linoleic acid, 13C Labeled telfairic acid
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3(13CH2)413CH=13CH13CH213CH=13CH(13CH2)713CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
298.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
97% (CP)
bp
229-230 °C/16 mmHg
mp
-5 °C
sűrűség
0.957 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+18
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYHQOLUKZRVURQ-AZEGGMGZSA-N
Alkalmazás
This product may be used as an analytical standard.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)