Merck
485802
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Hexadecanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)1313CH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
mp
61-64 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15+1,16+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPCSVZSSVZVIGE-IIJSWMDNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)