Fontos dokumentumok
366897
Palmitic acid-d31
98 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
Hexadecanoic-d31 acid
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
mp
61-64 °C
tömegeltolódás
M+31
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPCSVZSSVZVIGE-SAQPIRCFSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?