Merck
425907
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
1,2,3-propanetriol tris(hexadecanoate-1-13C), Glyceryl tri(hexadecanoate-1-13C), Tripalmitin-carboxyls-13C3
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)1413CO2CH2]2CHO213C(CH2)14CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
810.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
powder
mp
64-66 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i49+1,50+1,51+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVNIQBQSYATKKL-SRWOPVBSSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
J B Watkins et al.
Gastroenterology, 82(5 Pt 1), 911-917 (1982-05-01)
Three substrates labeled with nonradioactive 13C have been employed to establish a trilogy of noninvasive breath tests to detect fat malabsorption in children and then to differentiate the etiology of the steatorrhea. Administration of 17 mg/kg of (13C)triolein Lipomul (The