Merck
292125
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Hexadecanoic acid-1-13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)1413CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
257.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
mp
61-64 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i16+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPCSVZSSVZVIGE-LOYIAQTISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jiaxin Lou et al.
Biochemical and biophysical research communications, 524(4), 1010-1017 (2020-02-18)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) represents a global health problem. Impaired autophagy has been implicated in the pathogenesis of NAFLD, and CD147 is recognized to regulate lipid metabolism in a variety of cell types. This study was initiated with the
Teresa Padro et al.
Journal of lipid research, 56(5), 1043-1056 (2015-03-17)
The benefits of dietary phytosterols (PhySs) and long-chain n-3 PUFA (ω3) have been linked to their effects as cholesterol- and triglyceride (TGL)-lowering agents. However, it remains unknown whether these compounds have further metabolic effects on LDL lipid composition. Here, we