Fontos dokumentumok
605573
Palmitic acid-13C16
99 atom % 13C, 99% (CP)
Szinonimák:
Hexadecanoic acid-13C16
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
mp
61-64 °C
tömegeltolódás
M+16
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPCSVZSSVZVIGE-BZDICNBSSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
402.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
206 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?