Fontos dokumentumok
615951
Palmitic acid-16,16,16-d3
≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Szinonimák:
Hexadecanoic acid-16,16,16-d3
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CH2)14CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
259.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
Forma
solid
mp
61-64 °C
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPCSVZSSVZVIGE-FIBGUPNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Pooranee K Morgan et al.
The Journal of biological chemistry, 297(6), 101341-101341 (2021-10-26)
Adipose-tissue-resident macrophages (ATMs) maintain metabolic homeostasis but also contribute to obesity-induced adipose tissue inflammation and metabolic dysfunction. Central to these contrasting effects of ATMs on metabolic homeostasis is the interaction of macrophages with fatty acids. Fatty acid levels are increased