Merck
489484
Sigma-Aldrich
Glycerol-2-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
1,2,3-Propanetriol-2-13C, 13C Labeled glycerol, Glycerin-2-13C
About This Item
Lineáris képlet:
(HOCH2)213CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
sűrűség
1.275 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OC[13CH](O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-LBPDFUHNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;