Merck
900796
L-Threonine-13C,d2,15N (2,3-d2, 3-methyl-13C)
≥95 atom % 13C, ≥95 atom % 15N, ≥95 atom % D, ≥95% (CP), optical purity≥90% (at α-carbon)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC3D2H715NO3
Molekulatömeg:
123.12
UNSPSC kód:
12352116
izotóptisztaság
≥95 atom % 13C
≥95 atom % 15N
≥95 atom % D
Teszt
≥95% (CP)
Forma
solid
optikai tisztaság
≥90% (at α-carbon)
technika/technikák
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
tömegeltolódás
M+4
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)