Merck
660701
Sigma-Aldrich
Glycerol-13C3
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Szinonimák:
1,2,3-Propanetriol-13C3, 13C Labeled glycerol, Glycerin-13C3
About This Item
Lineáris képlet:
(HO13CH2)213CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
95.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
sűrűség
1.302 g/mL at 25 °C
alkalmasság
endotoxin tested
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
O[13CH2][13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-VMIGTVKRSA-N
Alkalmazás
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)