Fontos dokumentumok
282014
Sodium acetate-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled acetic acid sodium salt, 13C Labeled sodium acetate, Acetic acid-13C2 sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
technika/technikák
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[Na+].[13CH3][13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-AWQJXPNKSA-M
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?