Merck
489476
Sigma-Aldrich
Glycerol-13C3
99 atom % 13C
Szinonimák:
1,2,3-Propanetriol-13C3, 13C Labeled glycerol, Glycerin-13C3
About This Item
Lineáris képlet:
(HO13CH2)213CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
95.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
technika/technikák
bio NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
sűrűség
1.302 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
O[13CH2][13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-VMIGTVKRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yashoda Kandel et al.
PLoS neglected tropical diseases, 14(9), e0008591-e0008591 (2020-09-18)
The reliance on blood is a limiting factor for mass rearing of mosquitoes for Sterile-Insect-Technique (SIT) and other mosquito-based control strategies. To solve this problem, we have developed SkitoSnack, a formulated diet for Aedes aegypti (L) mosquitoes, as an alternative
Xin Wang et al.
Nature communications, 10(1), 1279-1279 (2019-03-22)
A classic problem in microbiology is that bacteria display two types of growth behavior when cultured on a mixture of two carbon sources: the two sources are sequentially consumed one after another (diauxie) or they are simultaneously consumed (co-utilization). The