Fontos dokumentumok
299251
Ammonium-15N chloride
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Szinonimák:
15N Labeled ammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
technika/technikák
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- as a medium supplement for the incorporation of 15N in sporulation protein, CsfB, for NMR spectroscopy
- in assaying nitrogen loss in marine sediment
- for the incorporation of 15N in apolipoprotein A-I for mass spectrum analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Related Content
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.