Fontos dokumentumok
47378
Fmoc-D-Phe-OH
≥98.0%
Szinonimák:
Fmoc-D-phenylalanine
Teszt
≥98.0%
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJVFAHZPLIXNDH-JOCHJYFZSA-N
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?