Merck
47532
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Pro-OH
≥98.0%
Szinonimák:
Fmoc-D-proline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H19NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
337.37
Beilstein:
5856698
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
optikai aktivitás
[α]/D +31.0±3.0°, c = 1 in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPGDWQNBZYOZTI-GOSISDBHSA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Andreas Pech et al.
Nucleic acids research, 45(7), 3997-4005 (2017-02-06)
Biological evolution resulted in a homochiral world in which nucleic acids consist exclusively of d-nucleotides and proteins made by ribosomal translation of l-amino acids. From the perspective of synthetic biology, however, particularly anabolic enzymes that could build the mirror-image counterparts
Seon-Yeong Kwak et al.
Amino acids, 46(12), 2777-2785 (2014-09-15)
Caffeic acid (CA) is one of the antioxidants found in plants, which protects vascular cells against vascular injuries from oxidative stress. In our previous study, caffeoyl-prolyl-histidine amide (CA-L-Pro-L-His-NH2; CA-PH; a CA derivative) was synthesized, which exhibited a strong antioxidant activity