Fontos dokumentumok
47639
Fmoc-His(Trt)-OH
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
Nα-Fmoc-N(im)-trityl-L-histidine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fmoc-His(Trt)-OH, ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D 87±5°, c = 1 in chloroform
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)NC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXMYDXUIZKNHDT-QNGWXLTQSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?