Merck
772011
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH
98%
Szinonimák:
Fmoc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H25NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
411.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
szín
white to beige
mp
146-151 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
SMILES string
N([C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FODJWPHPWBKDON-LJQANCHMSA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)