Fontos dokumentumok
47633
Fmoc-Leu-OH
≥97.0%
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine, Fmoc-L-leucine
Teszt
≥97.0%
optikai aktivitás
[α]20/D −25±2°, c = 1% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
152-156 °C (lit.)
152-156 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Various oligopeptides by reacting with functionalized α-amino acid hydrochloride salts.
- A cyclic depsipeptide sansalvamide A, a natural product found in marine fungus.
- Streptocidin A−D, decapeptide antibiotics naturally found in Streptomyces sp. Tü 6071.
- Coumaroyl dipeptide amide that can be used for cosmetic applications.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?