Merck
47594
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Ala-OH
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Szinonimák:
Fmoc-N-methyl-L-alanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H19NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
325.36
Beilstein:
4329998
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optikai aktivitás
[α]20/D −18.5±1°, c = 1% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(18(21)22)20(2)19(23)24-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOFHWKQIQLPZTC-LBPRGKRZSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)