Fontos dokumentumok
772054
Fmoc-D-Lys(Boc)-OH
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
Nα-Fmoc-N-ε-Boc-D-lysine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fmoc-D-Lys(Boc)-OH, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
128-131 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Boc
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMRUUWFGLGNQLI-JOCHJYFZSA-N
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?