Merck
02399
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-D-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H23NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
401.45
Beilstein:
8441627
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
szín
colorless to white
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN([C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO4/c1-26(23(24(27)28)15-17-9-3-2-4-10-17)25(29)30-16-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h2-14,22-23H,15-16H2,1H3,(H,27,28)/t23-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBROUWPNYVBLFO-HSZRJFAPSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)