Fontos dokumentumok
15480
Boc-Phe-OH
≥99.0% (T)
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine, Boc-L-phenylalanine
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +25±1°, c = 1% in ethanol
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
85-87 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYJPUMXJBDHSIF-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?