Fontos dokumentumok
338338
Fmoc-Phe-OH
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine, Fmoc-L-phenylalanine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fmoc-Phe-OH, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D −37°, c = 1 in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
180-187 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJVFAHZPLIXNDH-QFIPXVFZSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?