Fontos dokumentumok
47628
Fmoc-Ile-OH
≥98.0% (T)
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-isoleucine, Fmoc-L-isoleucine
Teszt
≥98.0% (T)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
145-147 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXVFEIPAZSXRGM-DJJJIMSYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?