Fontos dokumentumok
47638
Fmoc-Val-OH
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine, Fmoc-L-valine
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −17±1°, c = 1% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
143-145 °C (lit.)
143-147 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- difficult sequence-containing pentapeptides using O-acyl isodipeptide unit
- peptides by backbone amide linker (BAL) strategy via Fmoc Solid-phase synthesis
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?