Merck
383244
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) methoxide
About This Item
Lineáris képlet:
Ta(OCH3)5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
336.12
Beilstein:
3675458
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
solid
Minőségi szint
összetétel
Ta, 52.4-55.7% gravimetric
reakcióalkalmasság
core: tantalum
reagent type: catalyst
szennyeződések
≤2% Cl
SMILES string
CO[Ta](OC)(OC)(OC)OC
InChI
1S/5CH3O.Ta/c5*1-2;/h5*1H3;/q5*-1;+5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QASMZJKUEABJNR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)