Fontos dokumentumok
208272
Vanadium(III) chloride
97%
Szinonimák:
Vanadium trichloride
Teszt
97%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: vanadium
sűrűség
3 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Cl[V](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?