Merck
227110
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) acetylacetonate
97%
Szinonimák:
2,4-Pentanedione vanadium(III) derivative
About This Item
Lineáris képlet:
V(C5H7O2)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
348.27
Beilstein:
4148970
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp
181-184 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[V](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.V/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTPOGAMSYINTGF-LNTINUHCSA-K
Alkalmazás
Vanadium(III) acetylacetonate can be used as a soluble catalyst, which acts as a redox mediator that allows effective oxidation of lithium peroxide for lithium-ion batteries. It can also be used as source material for the preparation of vanadium dioxide films by chemical vapor deposition (CVD) technique.
Egyéb megjegyzések
Surface of material may turn green upon exposure to air/moisture.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vanadium dioxide thin films prepared by chemical vapour deposition from vanadium (III) acetylacetonate
Maruyama, T and Ikuta, Y
Journal of materials science & technology, 28(18), 5073-5078 (1993)
Vanadium (III) Acetylacetonate as an Efficient Soluble Catalyst for Lithium-Oxygen Batteries
Zhao Q, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 131(36), 12683-12687 (2019)