Fontos dokumentumok
227749
Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI)
Szinonimák:
MoO2(acac)2, Molybdenum diacetylacetonate dioxide, Molybdenum dioxide bis(acetylacetonate), Molybdenum dioxydiacetylacetonate, Molybdenyl acetylacetonate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: molybdenum
reagent type: catalyst
mp
184 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Mo](=O)(=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Mo.2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;;;/q;;+2;;/p-2/b2*4-3-;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- As a starting material to synthesize dioxomolybdenum(VI) Schiff base complexes, applicable as catalysts in the oxidation of alcohols using H2O2.
- To prepare graphene oxide supported heterogeneous molybdenum catalysts for epoxidation of olefins.
- As a catalyst in the etherification and thio-etherification reactions of thiols and alcohols.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?