Fontos dokumentumok
113239
1-Phenyldodecane
97%
Szinonimák:
Dodecylbenzene
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.482 (lit.)
bp
185-188 °C/15 mmHg (lit.)
331 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
sűrűség
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)