Merck
466336
Sigma-Aldrich
Strontium iodide
anhydrous, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Hydriodic acid strontium salt (2:1), Strontium diiodide
About This Item
Lineáris képlet:
SrI2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
341.43
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
solid
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1773 °C/1 atm (lit.)
mp
515 °C (lit.)
sűrűség
4.55 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Sr]I
InChI
1S/2HI.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRIJWFBRWPCESA-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Strontium iodide is an ionic deliquescent compound with relatively high density, optical clarity, and high scintillation light yield. It is widely used in the field of perovskite solar cells and gamma radiation detectors.
Alkalmazás
Strontium iodide can be used as a dopant in methylammonium lead iodide perovskite films. The addition of Sr2+ increases the charge carrier collection efficiency of solar cells resulting in very high fill factors.
It can be used as a precursor to prepare high-light yield scintillators with excellent X-ray and gamma-ray detection properties.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Growth and characterization of potassium strontium iodide: A new high light yield scintillator with 2.4% energy resolution
L. Stand, et al.},
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 780, 40-44 (2015)
Strontium insertion in methylammonium lead iodide: long charge carrier lifetime and high fill-factor solar cells
Daniel Perez-del-Rey, et al.
Advanced Materials, 28, 9839-9845 (2016)