Merck
430684
Sigma-Aldrich
Strontium bromide
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Strontium dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
SrBr2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.43
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.995% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Tulajdonságok és előnyök
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rieke, R.D.; Chen. T-A.
Chemistry of Materials, 6, 576-576 (1994)