Fontos dokumentumok
203033
Cesium iodide
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Caesium iodide, Caesium monoiodide
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
solid
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
626 °C (lit.)
sűrűség
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
It can be used to prepare brightest red emitting Cs2HfI6 scintillator which is applicable in high resolution gamma spectroscopy.
It can also be used tosynthesize Cesium based nanocrystals for the detection of ionizingradiations.
Tulajdonságok és előnyök
- High quantum efficiency
- High stability to ambient air and gas environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.