Merck
494372
Sigma-Aldrich
Ytterbium(II) iodide
powder, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Ytterbium diiodide, Ytterbium(II) iodide
About This Item
Lineáris képlet:
YbI2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
426.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥99.9% trace metals basis
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: ytterbium
szennyeződések
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
~999 °C (lit.)
SMILES string
I[Yb]I
InChI
1S/2HI.Yb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJLISRWUWZVXNZ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Divalent Ytterbium Iodide Supported by beta-Diketiminato Based Tridentate Ligand: Synthesis, Structure and Small Molecule Activation: This study explores the synthesis of an ytterbium(II) iodide supported by a beta-diketiminato ligand, highlighting its structure and potential in small molecule activation (X Liu, et al., 2020).
  • Chemical Engineering of Quasicrystal Approximants in Lanthanide-Based Coordination Solids: This paper discusses the use of ytterbium(II) as a building block in quasicrystal approximants with coordination solids, showing how iodide ligands contribute to the stability and assembly of these structures (L Voigt, et al., 2020).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.