Merck
223808
Sigma-Aldrich
Barium iodide dihydrate
≥95%
About This Item
Lineáris képlet:
Bal2 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
427.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥95%
Forma:
powder and chunks
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder and chunks
sűrűség
5.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].I[Ba]I
InChI
1S/Ba.2HI.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRUCFPBOVNFNMO-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)