Fontos dokumentumok
202134
Cesium iodide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Caesium iodide, Caesium monoiodide
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
626 °C (lit.)
sűrűség
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.