Merck
751499
Sigma-Aldrich
Europium(II) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Europium diiodide, Europium iodide
About This Item
Lineáris képlet:
EuI2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
405.77
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
form
beads
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
részecskeméret
−10 mesh
SMILES string
I[Eu]I
InChI
1S/Eu.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPYXWFUVSMSNNV-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Europium Bromide is a ferromagnetic material that can be used in the synthesis of bromide salt.
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Krings, M.;
Chemistry of Materials, 23, 1694-1694 (2011)
Sanchez, J.P.; et al.
Inorganic Chemistry, 24, 408-415 (1985)
Cordier, Stephane; et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 619, 621-627 (1993)
Gautam Gundiah et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 11), i76-i77 (2009-01-01)
Single crystals of Ba(0.96)Eu(0.04)BrI (barium europium bromide iodide) were grown by the Bridgman technique. The title compound adopts the ordered PbCl(2) structure [Braekken (1932 ▶). Z. Kristallogr.83, 222-282]. All atoms occupy the fourfold special positions (4c, site symmetry m) of
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.