Merck
203572
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Cotunnite
About This Item
Lineáris képlet:
PbCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
1 mmHg ( 547 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lead
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
950 °C (lit.)
mp
501 °C (lit.)
oldhatóság
aliphatic hydrocarbons: slightly soluble(lit.)
sűrűség
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Prepared by reacting lead(II) oxide /acetate or carbonate with HCl. In crystalline PbCl2, each atom is coordinated by nine Cl atoms, six of which lie at the apices of a trigonal prism and the remaining three beyond the centers of the three prism faces. Each Cl is coordinated by four or five Pb atoms. Upon exposure to air it form basic chlorides such as PbCl2.Pb(OH)2.
Alkalmazás
Lead(II) chloride (PbCl2) (99.999%) is a lead halide that can be used in the formation of a precursor solution to form perovskite films. These films and sheets can be used in the fabrication of hybride solar absorbers and photodetectors. It also has potential application as a thermoelectric material.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thermoelectrics from abundant chemical elements: high-performance nanostructured PbSe-PbS
Androulakis J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(28), 10920-10927 (2011)
Reproducible One-Step Fabrication of Compact MAPbI3-x Cl x Thin Films Derived from Mixed-Lead-Halide Precursors
Wang D, et al.
Chemistry of Materials, 26(24), 7145-7150 (2014)
Chlorine in PbCl2-derived hybrid-perovskite solar absorbers
Pool VL, et al.
Chemistry of Materials, 27(21), 7240-7243 (2015)
Muhammad Rafique et al.
Journal of the College of Physicians and Surgeons--Pakistan : JCPSP, 19(8), 510-513 (2009-08-05)
To determine the effects of lead and zinc administration on the quality of semen of albino rats. Experimental study. Basic Medical Sciences Institute, Jinnah Postgraduate Medical Centre, Karachi, from August 2003 to December 2005. Sixty adult albino rats selected for
Takashi Okada et al.
Journal of environmental management, 110, 207-214 (2012-07-14)
This study investigated the effect of the chemical composition of incineration fly ash on the leaching characteristics of Pb from melting furnace fly ash generated by melting incineration fly ash. Melting furnace fly ash from both a real-scale melting process
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Összes mutatása