Merck
590703
Sigma-Aldrich
Calcium iodide
99%
Szinonimák:
Calcium diiodide
About This Item
Lineáris képlet:
CaI2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
293.89
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder and chunks
mp
779 °C (lit.)
SMILES string
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)