Merck
474770
Sigma-Aldrich
Europium(II) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Europium diiodide, Europium iodide
About This Item
Lineáris képlet:
EuI2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
405.77
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: europium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
I[Eu]I
InChI
1S/Eu.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPYXWFUVSMSNNV-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Reactions of strontium, lanthanum, and europium iodides. Direct preparation of phosphorus triiodide from phosphates: Explores reactions and preparation methods involving europium iodides (Haschke, 1976).
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.