Fontos dokumentumok
466360
Zinc iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Diiodozinc, Zinc diiodide
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
445 °C (lit.)
sűrűség
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.