Merck
208477
Sigma-Aldrich
Calcium iodide hydrate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CaI2·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
293.89 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
98%
Forma:
crystals or chunks
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals or chunks
összetétel
Degree of hydration, 4-6
mp
783 °C (lit.)
SMILES string
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Two Carbonylations of Methyl Iodide and Trimethylamine to Acetic acid and N, N-Dimethylacetamide by Rhodium (I) Complex: Stability of Rhodium (I) Complex under Anhydrous Condition.
Hong JH.
Catalysts, 5(4), 1969-1982 (2015)
Compounds with one Saturated Heteroatom Bond-chlorine,bromine,iodine
E.Schaumann
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 35 (2006)