Fontos dokumentumok
461121
p-Toluidine
99%
Szinonimák:
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 hPa ( 42 °C)
7 hPa ( 68 °C)
Teszt
99%
Forma
powder, crystals or chunks
öngyulladási hőmérséklet
899 °F
robbanási határérték
6.6 %
bp
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?