Fontos dokumentumok
89610
o-Toluidine
purum p.a., ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.26 mmHg ( 25 °C)
grade
purum p.a.
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
899 °F
szennyeződések
≤0.1% water
≤0.5% m- and p-toluidine (GC)
izzítási maradék
≤0.01% (as SO4)
törésmutató
n20/D 1.572 (lit.)
n20/D 1.572
bp
199-200 °C (lit.)
89-90 °C/11 mmHg (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble
sűrűség
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)