Fontos dokumentumok
A88182
o-Anisidine
≥99%
Szinonimák:
2-Aminoanisole, 2-Methoxyaniline
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.574 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
3-6 °C (lit.)
sűrűség
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?